Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Förinställd Gold-Band™ Klara ampuller
Produktkod. 11340900 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Diameter (engelska) Yttre:
0,41 tum.
0,47 tum.
0,64 tum.
0,74 tum.
0,88 tum.
Höjd (engelska):
2,63 tum.
2,95 tum.
3,3 tum.
4,21 tum.
5,11 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (engelska) Yttre Höjd (engelska) Förpackningsstorlek
11340900 5 ml 0,64 tum. 3,3 tum. Paket med 144
11744129 50 pmol RNA per reaktion 0,41 tum. 2,63 tum. Paket med 144
10278241 10 ml 0,74 tum. 4,21 tum. Paket med 144
11754129 20 ml 0,88 tum. 5,11 tum Paket med 144
10691074 2 ml 0,47 tum. 2,95 tum. Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11340900 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 176779
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förinställd för att eliminera behovet av arkivering
  • Lågt extraherbart borosilikatglas
  • Gold-Band funktionen indikerar förscoring
  • Stjälkarna kan dras eller spetsförseglas
Uppfyllande
Möta USP Typ 1 och ASTM™ Typ I, klass A standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Material Borsilikatglas
Produkttyp Förinställd ampull
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 1.65 cm
Diameter (engelska) Yttre 0,64 tum.
Höjd (metrisk) 8.4 cm
Höjd (engelska) 3,3 tum.
Certifikat och efterlevnad USP Typ 1, ASTM Typ I, Klass A