Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Förinställd Gold-Band™ Klara ampuller
Produktkod. p-21290 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Diameter (engelska) Yttre:
0,41 tum.
0,47 tum.
0,64 tum.
0,74 tum.
0,88 tum.
Höjd (engelska):
2,63 tum.
2,95 tum.
3,3 tum.
4,21 tum.
5,11 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Produktkod. 11744129
Brand: DWK Life Sciences™ 176772
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förinställd för att eliminera behovet av arkivering
  • Lågt extraherbart borosilikatglas
  • Gold-Band funktionen indikerar förscoring
  • Stjälkarna kan dras eller spetsförseglas
Uppfyllande
Möta USP Typ 1 och ASTM™ Typ I, klass A standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Material Borsilikatglas
Produkttyp Förinställd ampull
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 1.05 cm
Diameter (engelska) Yttre 0,41 tum.
Höjd (metrisk) 6.7 cm
Höjd (engelska) 2,63 tum.
Certifikat och efterlevnad USP Typ 1, ASTM Typ I, Klass A