Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Redi-Cap™ Fenoliska skruvlock för Redi-Pak™ Behållare
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Halsfinish:
15-425
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Beskrivning
- Poly-Seal liner är tillverkad av lågdensitetspolyeten
- Fenol
- Skruvlock
- Färg: Svart
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Fenolharts |
| nr per ärende | 144 Cs. |
| Halsfinish | 15-425 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| För användning med (utrustning) | Redi-pak™ behållare |
| Förslutningsfoder | Polyseal |