Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Återanvändbara PVC Coliwasas och tillbehör
Produktkod. 11734129 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Produkttyp:
Coliwasa provtagare
Förlängning och anslutning
Längd (metrisk):
1,21 m
1,82 m
Längd (engelska):
4 fot
6 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Längd (metrisk) Längd (engelska) unitSize
11734129 Förlängning och anslutning 1,21 m 4 fot Varje
12437311 Coliwasa provtagare 1,82 m 6 fot Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11734129 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 885253
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För en mängd olika applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förlängning och anslutning
Kapacitet (engelska) 25,6 oz.
Kapacitet (metrisk) 760 mL
För användning med (utrustning) Genomskinlig PVC återanvändbar coliwasas
Längd (engelska) 4 fot
Längd (metrisk) 1,21 m