Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Återanvändbara PVC Coliwasas och tillbehör
Produktkod. 12437311 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Produkttyp:
Coliwasa provtagare
Förlängning och anslutning
Längd (metrisk):
1,21 m
1,82 m
Längd (engelska):
4 fot
6 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Längd (metrisk) Längd (engelska) Förpackningsstorlek
12437311 Coliwasa provtagare 1,82 m 6 fot Varje
11734129 Förlängning och anslutning 1,21 m 4 fot Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12437311 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 885252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7628.50 SEK
    6916.45 SEK / Paket med 1
    Save 712.05 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 30-03-2027
För en mängd olika applikationer
  • Reusable PVC construction for durable, long-term composite liquid waste sampling
  • Suitable for a variety of environmental and industrial sampling applications
  • Compatible accessories include PVC shafts, extensions, and connectors to extend sampling reach
  • Designed for use with Wheaton Coliwasa sampling systems
  • Available in multiple configurations and lengths to meet varied sampling requirements
Specifikationer
Produkttyp Coliwasa provtagare
Material Polypropen, PVC
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Inkluderar 48 tum L rengöringsborste
Kapacitet (engelska) 37,19 oz.
Kapacitet (metrisk) 1100 mL
Diameter (engelska) Inre 1,37 tum.
Diameter (engelska) Yttre 1,61 tum.
Diameter (metrisk) Inre 3.5 cm
Diameter (metrisk) Yttre 4.1 cm
Längd (engelska) 6 fot
Längd (metrisk) 1,82 m