Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Återanvändbara PVC Coliwasas och tillbehör
Produktkod. p-322937 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Produkttyp:
Coliwasa provtagare
Förlängning och anslutning
Längd (metrisk):
1,21 m
1,82 m
Längd (engelska):
4 fot
6 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11734129
Brand: DWK Life Sciences 885253
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För en mängd olika applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förlängning och anslutning
Kapacitet (engelska) 25,6 oz.
Kapacitet (metrisk) 760 mL
För användning med (utrustning) Genomskinlig PVC återanvändbar coliwasas
Längd (engelska) 4 fot
Längd (metrisk) 1,21 m