Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Bärnstensfärgad flaska Convenience Pack med skruvlock toppfinish och märklapp
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Insatser, genomskinliga flaskor och bärnstensfärgade flaskor omvandlas från USP Typ I borosilikatglasrör
- Insatsen är smält till flaskan för att förhindra nålskador
- Borosilikatglasflaska med 300μ L glas begränsad volym insats
- Tillverkningsprocessen styr exakt djupet och positionen av insatsen i förhållande till botten av flaskan. Detta möjliggör mer konsekvent provåtervinning från flaska till flaska och minskar risken för skada på autosamplernålen.
- Insatsen har en lätt utsvängning upptill, vilket ger en större målyta för nålen, vilket förhindrar nålskador
- Finns i klar och bärnsten
- Köp injektionsflaskor och kapsyler separat eller tillsammans i praktiska förpackningar
- Förpackad i en låda med 100 st
- Skrivplåster på alla flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Förslits | Nej |
| Volym (metrisk) | 0.3 mL |
| Septum | PTFE, silikon |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 0.1 dr. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Visa mer |