Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Amber Vial Convenience Pack med Crimp Top Finish och Marking Patch
Produktkod. 12484961 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Bärnsten
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Product Code. 12484961
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences W22522501
Only null left
Add to basket
Add to basket
LVI™ Flaska med en förseglad 300μ L glasinsats med begränsad volym, smält till flaskan för att förhindra nålskador. Tillverkad av borosilikatglas av typ I med vit keramisk skrivlapp.
  • Borosilikatglasflaska med 300μ L glas begränsad volym insats
  • Insatsen är smält till flaskan för att förhindra nålskador
  • Crimp toppförsegling
  • Skrivplåster på alla flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stängningsfärg Naturlig
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Förslits Nej
Volym (metrisk) 300.0 mL
Septum PTFE, Gummi
Volym (engelska) 0.1 dr.
Stängningsmaterial Aluminium
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 32 mm