Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 125 ml Erlenmeyer-kolv
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
:
125 ml; 24/40; Gängad mun
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Standard konisk fog | 24/40 |