Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ BioStir™ Magnetic Stirrers
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Elektriska krav:
230VAC
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Programmable
- 5 to 200 RPM
- Remote control and alarm capable
- Waterproof stainless steel housing
- Operating temperature range of 15°C to 40°C
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | Slow |
| Elektriska krav | 230VAC |
| Pluggtyp | Central European |
| Typ | Micro-stir |