Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm 100 ml glastratt
Produktkod. 12604833 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12604833
Brand: DWK Life Sciences 419410
Bara null kvar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Klass A
För användning med (applikation) Designad för att hantera upp till 1000 ml vätska för analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering
Diameter (metrisk) skiva 47mm
Porositet Grov
Porstorlek 40 till 60 μm
Produkttyp Tratt