Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 85 mm kondensor
Produktkod. 12401571 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Längd (metrisk) jacka:
85 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) jacka Förpackningsstorlek
12401571 85 mm Varje
1 options
Produktkod. 12401571 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 415501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00 SEK
    1764.56 SEK / Paket med 1
    Save 285.44 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 05-04-2027
För extraktion av analyter
  • 24-400 underskruvgänga
  • 13-425 sidoskruvgänga
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
För användning med (applikation) Används för kontinuerlig extraktion av analyter från ett fast ämne till ett organiskt lösningsmedel
Längd (engelska) jacka 3,34 tum.
Längd (metrisk) jacka 85 mm
Material Borsilikatglas
Typ Kondensor