Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Arsingenerator, modifierad
Produktkod. 11722235 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Standard konisk fog:
24/40
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard konisk fog Förpackningsstorlek
11722235 24/40 Varje
1 options
Produktkod. 11722235 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 180023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2225.00 SEK
    1917.34 SEK / Paket med 1
    Save 307.66 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Modifierad för arsinanalys
  • Modifierad version av katalognummer 180020 för arsinanalys
  • Det fristående systemet har en standard avsmalning 24/40 Clear-Seal™ gemensam
  • Ett stycke skrubber/absorberenhet
  • Lågt extraherbart borosilikatglas
  • Eliminerar den besvärliga kulleden som förbinder skrubber- och absorberrören
  • Tillverkad av WHEATON 33 lågextraherande borosilikatglas
Uppfyllande
Överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
Specifikationer
Produkttyp Arsine Generator
Standard konisk fog 24/40
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad USP Typ I och ASTM E438 Typ I, Klass A
För användning med (applikation) För arsinanalys med SDDC-metoden
Inkluderar 125mL erlenmeyerkolv med 24/40 skarv, skrubber/absorberenhet i ett stycke