Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Arsin Scrubber Tube Med 24/40, 12/2 Led
Produktkod. 12614783 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Standard konisk fog:
24/40, 12/2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard konisk fog Förpackningsstorlek
12614783 24/40, 12/2 Varje
1 options
Produktkod. 12614783 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 180022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1046.85 SEK
    990.61 SEK / Paket med 1
    Save 56.24 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
Konstruerad för arsinanalys med hjälp av silverdietylditiokarbamat (SDDC) kolorimetrisk metod
  • Skrubbrör
  • Standard avsmalning 24/40
  • Clear-Seal led och en sfärisk 12/2 kulled som hålls samman av en storlek 12 kulledsklämma av rostfritt stål
  • Tillverkad av WHEATON 33 lågutdragbart borosilikatglas
Uppfyllande
Möter ASTM / USP och EPA-specifikationer; Borosilikatglas överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
Specifikationer
Produkttyp Arsin Scrubber Tube
Standard konisk fog 24/40, 12/2
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad USP Typ I och ASTM E438 Typ I, Klass A
För användning med (applikation) För arsinanalys med SDDC-metoden
För användning med (utrustning) För arsingenerator
Inkluderar Storlek 12 kulledsklämma i rostfritt stål
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.