Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogena förvaringsflaskor, invändigt gängade
Produktkod. 11561355 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,2 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Klart
Naturlig
Rosa
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Markeringspunkt Stängningsfärg unitSize
11561355 1,2 ml Ja Naturlig Paket med 500
11591345 2 ml Ja Naturlig Paket med 1000
11501355 2 ml Nej Naturlig Paket med 1000
11571355 2 ml Ja Vitt Paket med 500
11581355 2 ml Ja Rött Paket med 500
11591355 2 ml Ja Rosa Paket med 500
11501365 2 ml Ja Gult Paket med 500
11511365 2 ml Ja Grön Paket med 500
11521365 2 ml Ja Blått Paket med 500
11541365 3 ml Ja Naturlig Paket med 500
11531365 2 ml Ja Klart Paket med 500
11556295 4 ml Ja Naturlig Paket med 500
11566295 5 ml Ja Naturlig Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11561355 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W985915
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
CryoELITE Flaska med Loctagon kjol ger stabilitet i fristående läge och låses fast i CryoELITE Benchmate Ställ som gör det enkelt att öppna och stänga flaskan med en hand.
Den unika tillverkningsdesignen av CryoELITE flaskan skapar mer kontakt mellan lock och flaska för en absolut tätning. Den fristående flaskan rymmer en valfri 2D Data Matrix Streckkod botteninsats (fabriknr. W985880); som ger en unik identifierare för permanent spårbarhet. Streckkodens undersida; som kan köpas separat, lätt att trycka in i botten av flaskan. Flaskans bottenformat ger obegränsad provvisning och möjliggör automatisk skanning av streckkoden, särskilt när den används med Wheaton KeepIT-100™ Frysbox (fabriknr. W651700-serien). Detta resulterar i enastående prestanda för locktätningar som överstiger DOT-standarderna med i genomsnitt 35 %, vilket gör att CryoELITE flaska idealisk för transport av kliniska prover. Kapsyler och flaskor är gjorda av lågbindande kryogen, ny polypropen.
  • Tillverkad av kryogen, strålningskvalitet, ny polypropen
  • Sju olika kepsfärger, blå, rosa, grön, gul, röd, vit och naturlig
  • Externt och invändigt gängade flaskor
  • Designen resulterar i tryckmotståndsprestanda som ligger långt över myndighetsstandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Naturlig
Diameter (engelska) Yttre 0,47 tum.
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 1,2 ml
Höjd (engelska) 1,57 tum.
Trådstil Invändigt
Basstil Fristående
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 500/Cs.
Markeringspunkt Ja
Certifikat och efterlevnad DOT, IATA
Höjd (metrisk) 40 mm
Produkttyp Kryoflaska