Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Kultur C-Tubes Med Kepsar
Produktkod. 12471501 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
14 ml
27 ml
Längd (metrisk):
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
16 mm
20 mm
Trådstorlek:
15-415
18-415
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Trådstorlek unitSize
12471501 14 ml 125 mm 16 mm 15-415 Paket med 144
12481501 27 ml 150 mm 20 mm 18-415 Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12471501 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 358607
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kulturrör för användning med lutande, skak- och trumrullkulturer
  • Autoklaverbar och återanvändbar
  • Rundbottendesign med skruvlock
  • Tillverkad av borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, Klass B krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM Typ I, Klass B, USP Typ I
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Längd (metrisk) 125 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Återanvändbar
För användning med För lutande eller skakkulturer
Inkluderar Lock
Liner material Styrenbutadiengummi
Trådstorlek 15-415
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Skruvlock