Beskrivning
- Autoklaverbar och återanvändbar
- Rundbottendesign med skruvlock
- Tillverkad av borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, Klass B krav
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM Typ I, Klass B, USP Typ I |
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 27 ml |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Form | Cylindrical |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | För lutande eller skakkulturer |
| Inkluderar | Lock |
| Liner material | Styrenbutadiengummi |
| Visa mer |