Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Kultur C-Tubes Med PTFE-kåpor
Produktkod. 10761033 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
27 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Produktkod. 10761033
Brand: DWK Life Sciences 358650
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kulturrör för användning med lutande, skak- och trumrullkulturer
  • Autoklaverbar och återanvändbar
  • Rundbottendesign med skruvlock
  • Tillverkad av borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, Klass B krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM Typ I, Klass B, USP Typ I
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 27 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Återanvändbar
För användning med För lutande eller skakkulturer
Inkluderar Lock
Liner material PTFE
Trådstorlek 18-415
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 20 mm
Förslutningstyp Skruvlock