Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Torkrör med 14/20 skarv
Produktkod. 12487321 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Standard konisk led nr.:
14/20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard konisk led nr. Förpackningsstorlek
12487321 14/20 Varje
1 options
Produktkod. 12487321 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 970440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.65 SEK
    491.19 SEK / Paket med 1
    Save 26.46 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 01-03-2027
Silverdietylditiokarbamatmetod
  • Fristående
  • Wheaton 33 lågutdragbart borosilikatglas
  • 14/20 fog
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Produkttyp Torkrör
Standard konisk led nr. 14/20