Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Erlenmeyer-kolv med skruvgängor och lock
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
- Wheaton 33 lågutdragbart borosilikatglas
- 38-430 skruvkork storlek
- 100 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1 per fall |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Inkluderar | Skruvgängor och kåpor, ultraljudsbunden silikonhatt |
| Produkttyp | Erlenmeyer Flask |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Disponibel | Reusable |
| Mun stil | Threaded |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Bottenform | Flat |
| Visa mer |