Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Flatbottnade kolvar för Soxhlet-extraktionsapparat
Produktkod. 12457111 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12457111 250 mL Varje
12447111 125 mL Varje
12467111 500 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12457111 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 428146
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av WHEATON 33 lågt extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
  • Plattbottnad kolv 24/41
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1/fall
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) För kontinuerlig extraktion av analyter från ett fast ämne till ett organiskt lösningsmedel
Standard konisk fog 24/40
Bottenform Plan