Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasvätskescintillationsflaska utan skruvlock
Produktkod. 10698822 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Färg unitSize
10698822 Klart Paket med 500
1 options
Produktkod. 10698822 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 986532
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Wheaton 180 lågkaliumglas
  • Kapacitet: 20 ml
  • 22-400 skruvkork storlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 20 mL
För användning med (applikation) Instrumentering för scintillationsräkning, provflaskor, överföring av prover från ett labb till ett annat
Höjd (engelska) 2,4 tum
Volym (engelska) 0,67 oz.
Produktlinje Wheaton
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 22-400
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp Scintillationsflaska