Beskrivning
- Fristående
- Wheaton 33 lågutdragbart borosilikatglas
- 200 ml
- 24/40 fog
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Reaktionskolv |
| Standard konisk fog | 24/40 |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Disponibel | Reusable |
| Graderad | No |
| Mun stil | Joint |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Bottenform | Flat |