Beskrivning
- PTFE-tätning
- 101 cm (40 tum) Långt yttre rör
- 200 ml (6,8 fl oz.) volym
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Trumpet Coliwasa Sampler |
| Material | Glas |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Tätningsmaterial | PTFE |
| Kapacitet (engelska) | 6,76 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | För provtagning av slam eller halvfast material |
| Längd (engelska) | 40 tum. |
| Längd (metrisk) | 101.6 cm |