Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vita polypropenlock med PTFE-foder i skummad polyeten
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Halsfinish:
13-425
15-425
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Beskrivning
- Tål autoklavering/sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 144 Cs. |
| Liner material | PTFE/polyeten |
| Halsfinish | 13-425 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Produkttyp | Polypropenlock |
| För användning med (utrustning) | Glasflaska eller injektionsflaska |