Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vita polypropenlock med PTFE-foder i skummad polyeten
Produktkod. 11748809 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Halsfinish:
13-425
15-425
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Produktkod. 11748809
Brand: DWK Life Sciences 239226
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bondad PTFE silikonfoder idealisk för förvaring av flyktiga lösningsmedel, känsliga föreningar och frätande kemikalier
  • Tål autoklavering/sterilisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polypropen
nr per ärende 144 Cs.
Liner material PTFE/polyeten
Halsfinish 15-425
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Produkttyp Polypropenlock
För användning med (utrustning) Glasflaska eller injektionsflaska