Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Arsingeneratorer
Produktkod. 12435482 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Click to view available options
Material:
Borsilikatglas
Unit Size:
Varje
Product Code. Material Unit Size
12435482 Borsilikatglas Varje
1 options
Product Code. 12435482 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 180030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4562.25 SEK
    4333.88 SEK / Paket med 1
    Save 228.37 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
Monterad apparat är fristående och lätt att använda
Används för arsenikanalys med silverdietylditiokarbamat (SDDC) kolorimetrisk metod.
  • Tillverkad av WHEATON 33 lågextraherande borosilikatglas
Utformningen av katalognummer 02912555 eliminerar kulleden som förbinder skrubber- och absorbatorkomponenterna
Compliance
Överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
Specifications
Produkttyp Arsine Generator
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad USP Typ I och ASTM E438 Typ I, Klass A
För användning med (applikation) För arsinanalys med SDDC-metoden