Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Septa för ofodrade aluminiumtätningar
Produktkod. 11738719 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
30 mm
Diameter (engelska):
0,5 tum
0,7 tum
1,1 tum
Färg:
Grå
Rött
Material:
Butyl med PTFE-yta
Silikon
Silikon med PTFE-yta
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Diameter (engelska) Färg Material unitSize
11738719 13 mm 0,5 tum Grå Silikon med PTFE-yta Paket med 100
11748719 20 mm 0,7 tum Grå Silikon med PTFE-yta Paket med 100
11728719 20 mm 0,7 tum Rött Silikon Paket med 1000
10326822 20 mm 0,7 tum Grå Butyl med PTFE-yta Paket med 100
10792373 30 mm 1,1 tum Grå Silikon med PTFE-yta Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11738719 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 224172
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ofodrade aluminiumtätningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Diameter (engelska) 0,5 tum
Material Silikon med PTFE-yta
Kvantitet 1 Cs.
För användning med (utrustning) För ofodrade aluminiumtätningar
Stängningsstorlek 13 mm
Diameter (metrisk) 13 mm