Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Septa för ofodrade aluminiumtätningar
Produktkod. p-76367 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
30 mm
Diameter (engelska):
0,5 tum
0,7 tum
1,1 tum
Färg:
Grå
Rött
Material:
Butyl med PTFE-yta
Silikon
Silikon med PTFE-yta
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 11738719
Brand: DWK Life Sciences 224172
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ofodrade aluminiumtätningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Diameter (engelska) 0,5 tum
Material Silikon med PTFE-yta
Kvantitet 1 Cs.
För användning med (utrustning) För ofodrade aluminiumtätningar
Stängningsstorlek 13 mm
Diameter (metrisk) 13 mm