Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Septa för Open-Top Caps
Produktkod. 11768849 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Material:
PTFE-ansiktad röd gummi
PTFE-belagd silikon
PTFE-faced Red Rubber
Stängningsstorlek:
15 mm
20 mm
22 mm
33 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
11768849 PTFE-belagd silikon 33 mm Paket med 100
10297123 PTFE-ansiktad röd gummi 20 mm Paket med 100
11734239 PTFE-faced Red Rubber 15 mm Paket med 100
11531235 PTFE-belagd silikon 22 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11768849 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W240590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7271.00 SEK
    6593.96 SEK / Paket med 100
    Save 677.04 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
WHEATON™ Septor för öppna topplock är autoklavbara septor designade för användning med öppna skruvlock. Finns i en rad storlekar och material, inklusive PTFE-belagd silikon, naturgummi och naturrött gummi för att passa olika laboratorietätningsbehov.
  • För kepsar med öppen topp
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Färg Natural
Material PTFE-belagd silikon
Sterilitet Non-sterile
Stängningsstorlek 33 mm
Diameter (metrisk) 33 mm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Form Round
Produkttyp Septa