Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
10,0 ml
20 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
17 mm
22 mm
24 mm
30,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 144
Beskrivning
Finns som klara och bärnstensfärgade flaskor
Glas klarar utmaningarna med reducerat tryck och extrema temperaturvariationer. Skyddar mot förändringar i pH och bibehåller innehållets renhet.
- Genomskinliga flaskor gjorda av lågutdragbara borosilikatglasrör för att säkerställa jämn väggtjocklek
- Bärnstensfärgade flaskor gjorda av borosilikatglas överensstämmer med USP Typ 1-krav för att skydda ljuskänsliga prover
- Tål extrema temperaturvariationer
- Halsar färdiga för aluminiumkrymptätningar
- Blowback-funktion i nacken och specialdesignad bottenradie för lyofiliseringstillämpningar
- Förpackad i krympförpackade moduler för att minska partikelförorening
Lyofilisering, förpackning och provtagning
Uppfyllande
Lågt extraherbart borosilikatglas möter ASTM™ Typ 1, klass A och USP Typ 1 standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 0,51 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 13 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30,5 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 20 ml |
| För användning med (applikation) | För lyofilisering, förpackning, provtagning och frystorkning |
| Volym (engelska) | 5 dr. |
| Produktlinje | Wheaton |
| Volym (metrisk) Totalt | 20 mL |
| Visa mer |