Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflaskor
Produktkod. 10453522 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
10,0 ml
20 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
17 mm
22 mm
24 mm
30,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 144
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Diameter (metrisk) Yttre unitSize
10453522 10 ml Bärnsten 24 mm Paket med 144
10472752 2 ml Klart 15 mm Paket med 144
10747944 3 ml Klart 17 mm Paket med 144
10071332 5 ml Klart 22 mm Paket med 144
10101952 20 ml Klart 30,5 mm Paket med 120
10757944 2 ml Bärnsten 15 mm Paket med 144
10623543 5 ml Bärnsten 22 mm Paket med 144
10532313 10,0 ml Klart 24 mm Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10453522 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 223696
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Finns som klara och bärnstensfärgade flaskor
Glass can withstand the challenges of reduced pressure and extreme temperature variations. Protects against changes in pH and maintain the purity of the contents.
  • Clear vials made from low extractable borosilicate glass tubing to ensure uniform wall thickness
  • Amber vials made from borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements to protect light-sensitive samples
  • Withstand extreme temperature variations
  • Necks finished for aluminum crimp seals
  • Blowback feature of neck and specially designed bottom radius for lyophilization applications
  • Packaged in shrink-wrapped modules to reduce particulate contamination
Lyophilization, packaging, and sampling
Uppfyllande
Lågt extraherbart borosilikatglas möter ASTM™ Typ 1, klass A och USP Typ 1 standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0.51 in.
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Material Borosilicate Glass
Volym (metrisk) 10 ml
För användning med (applikation) For lyophilization, packaging, sampling and freeze drying applications
Volym (engelska) 2.7 dr.
Förslutningstyp Crimp Cap
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A
Höjd (metrisk) 50 mm