Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
10.0 mL
20 mL
Färg:
Amber
Bärnsten
Clear
Klart
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
17 mm
22 mm
24 mm
30.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 144
Beskrivning
Finns som klara och bärnstensfärgade flaskor
Glass can withstand the challenges of reduced pressure and extreme temperature variations. Protects against changes in pH and maintain the purity of the contents.
- Clear vials made from low extractable borosilicate glass tubing to ensure uniform wall thickness
- Amber vials made from borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements to protect light-sensitive samples
- Withstand extreme temperature variations
- Necks finished for aluminum crimp seals
- Blowback feature of neck and specially designed bottom radius for lyophilization applications
- Packaged in shrink-wrapped modules to reduce particulate contamination
Lyophilization, packaging, and sampling
Uppfyllande
Lågt extraherbart borosilikatglas möter ASTM™ Typ 1, klass A och USP Typ 1 standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 0.51 in. |
| Diameter (metrisk) Inre | 13 mm |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 24 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Volym (metrisk) | 10.0 mL |
| För användning med (applikation) | For lyophilization, packaging, sampling and freeze drying applications |
| Volym (engelska) | 2.7 dr. |
| Produktlinje | Wheaton |
| Volym (metrisk) Totalt | 10 mL |
| Visa mer |