Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflaskor
Produktkod. 10623543 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
10.0 mL
20 mL
Färg:
Amber
Bärnsten
Clear
Klart
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
17 mm
22 mm
24 mm
30.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 144
Produktkod. 10623543
Brand: DWK Life Sciences 223695
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Finns som klara och bärnstensfärgade flaskor
Glass can withstand the challenges of reduced pressure and extreme temperature variations. Protects against changes in pH and maintain the purity of the contents.
  • Clear vials made from low extractable borosilicate glass tubing to ensure uniform wall thickness
  • Amber vials made from borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements to protect light-sensitive samples
  • Withstand extreme temperature variations
  • Necks finished for aluminum crimp seals
  • Blowback feature of neck and specially designed bottom radius for lyophilization applications
  • Packaged in shrink-wrapped modules to reduce particulate contamination
Lyophilization, packaging, and sampling
Uppfyllande
Lågt extraherbart borosilikatglas möter ASTM™ Typ 1, klass A och USP Typ 1 standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0.51 in.
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Färg Amber
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material Borosilicate Glass
Volym (metrisk) 5 mL
För användning med (applikation) For lyophilization, packaging, sampling and freeze drying applications
Volym (engelska) 1.4 dr.
Autoklaveringsbar Autoclavable
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 40 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A