Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflaskor
Produktkod. 10757944 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
10.0 mL
20 mL
Färg:
Amber
Bärnsten
Clear
Klart
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
17 mm
22 mm
24 mm
30.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 144
Produktkod. 10757944
Brand: DWK Life Sciences 223693
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Finns som klara och bärnstensfärgade flaskor
Glas klarar utmaningarna med reducerat tryck och extrema temperaturvariationer. Skyddar mot förändringar i pH och bibehåller innehållets renhet.
  • Genomskinliga flaskor gjorda av lågutdragbara borosilikatglasrör för att säkerställa jämn väggtjocklek
  • Bärnstensfärgade flaskor gjorda av borosilikatglas överensstämmer med USP Typ 1-krav för att skydda ljuskänsliga prover
  • Tål extrema temperaturvariationer
  • Halsar färdiga för aluminiumkrymptätningar
  • Blowback-funktion i nacken och specialdesignad bottenradie för lyofiliseringstillämpningar
  • Förpackad i krympförpackade moduler för att minska partikelförorening
Lyofilisering, förpackning och provtagning
Uppfyllande
Lågt extraherbart borosilikatglas möter ASTM™ Typ 1, klass A och USP Typ 1 standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,27 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (applikation) För lyofilisering, förpackning, provtagning och frystorkning
Volym (engelska) 0.5 dr.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klass A