Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serumflaska
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18205435 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Kvantitet:
100 flaskor/pk.
150 flaskor/pk.
169 Vials/Pk.
225 Vials/Pk.
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Kvantitet
18205435 2 ml Klart 225 Vials/Pk.
18215435 2 ml Bärnsten 225 Vials/Pk.
18235435 3 ml Klart 169 Vials/Pk.
18265435 3 ml Bärnsten 169 Vials/Pk.
18255435 5 ml Klart 100 flaskor/pk.
18245435 5 ml Bärnsten 100 flaskor/pk.
18275435 10 ml Klart 150 flaskor/pk.
18225435 10 ml Bärnsten 150 flaskor/pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 18205435 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer WUBB2MLCTEP
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Serumflaskor omvandlas från borosilikatglasrör av typ I.
  • Flaskor överensstämmer med kraven på hydrolytiskt motstånd som beskrivs i USP 660 och EP 3.2.1
  • Krymplindade moduler minskar partikelförorening
  • Specialdesign ger styrka för frystorkningstillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,28 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,51 tum
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Borsilikatglas
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 2 ml
Höjd (engelska) 1,26 tum.
Volym (engelska) 0,07 oz.
Förslutningstyp Crimp Cap
Kvantitet 225 Vials/Pk.
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad USP Typ I
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp Serumflaska