Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serumflaska
Produktkod. 18255435 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Kvantitet:
100 flaskor/pk.
150 flaskor/pk.
169 Vials/Pk.
225 Vials/Pk.
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Kvantitet
18255435 5 ml Klart 100 flaskor/pk.
18215435 2 ml Bärnsten 225 Vials/Pk.
18205435 2 ml Klart 225 Vials/Pk.
18235435 3 ml Klart 169 Vials/Pk.
18265435 3 ml Bärnsten 169 Vials/Pk.
18245435 5 ml Bärnsten 100 flaskor/pk.
18275435 10 ml Klart 150 flaskor/pk.
18225435 10 ml Bärnsten 150 flaskor/pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 18255435 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer WUBB5MLCTEP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 SEK
    930.52 SEK / Paket med 100
    Save 174.48 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 11-01-2027
Serumflaskor omvandlas från borosilikatglasrör av typ I.
  • Flaskor överensstämmer med kraven på hydrolytiskt motstånd som beskrivs i USP 660 och EP 3.2.1
  • Krymplindade moduler minskar partikelförorening
  • Specialdesign ger styrka för frystorkningstillämpningar
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,51 tum
Diameter (engelska) Yttre 0,79 tum.
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Borsilikatglas
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 5 ml
Höjd (engelska) 1,57 tum.
Volym (engelska) 0,17 oz.
Förslutningstyp Crimp Cap
Kvantitet 100 flaskor/pk.
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad USP Typ I
Höjd (metrisk) 40 mm
Produkttyp Serumflaska