Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serumflaska
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Kvantitet:
100 flaskor/pk.
150 flaskor/pk.
169 Vials/Pk.
225 Vials/Pk.
Beskrivning
- Flaskor överensstämmer med kraven på hydrolytiskt motstånd som beskrivs i USP 660 och EP 3.2.1
- Krymplindade moduler minskar partikelförorening
- Specialdesign ger styrka för frystorkningstillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 0,51 tum |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,79 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 13 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 10 ml |
| Höjd (engelska) | 1,97 tum. |
| Visa mer |