Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serumflaska
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200004181 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Kvantitet:
100 flaskor/pk.
150 flaskor/pk.
169 Vials/Pk.
225 Vials/Pk.
Produktkod. 18215435
Brand: DWK Life Sciences™ WUBB2MLATEP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Serumflaskor omvandlas från borosilikatglasrör av typ I.
  • Flaskor överensstämmer med kraven på hydrolytiskt motstånd som beskrivs i USP 660 och EP 3.2.1
  • Krymplindade moduler minskar partikelförorening
  • Specialdesign ger styrka för frystorkningstillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,28 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,51 tum
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Borsilikatglas
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 2 ml
Höjd (engelska) 1,26 tum.
Volym (engelska) 0,07 oz.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 225 Vials/Pk.
Certifikat och efterlevnad USP Typ I
Typ Serumflaska
Markeringspunkt Nej