Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Shakerflaskor Med Fyra Bafflar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med orbital- eller fram- och återgående shakers
- Bafflar förbättrar luftning och blandning för mikrobiella och bakteriella kulturer
- Brottsäker läpp för användning med propp, bomullsplugg eller filmskydd
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Stil: Shaker |
| Diameter (engelska) Yttre | 3,2 tum. |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (utrustning) | Orbital eller fram- och återgående shakers |
| Höjd (engelska) | 5 tum |
| Höjd (metrisk) | 13 cm |
| Hals stil | Nypt |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bottenform | Snopen |
| Visa mer |