Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Shakerflaskor Med Fyra Bafflar
Produktkod. 12684813 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12684813 125 mL Varje
12674813 50 mL Varje
10727893 250 mL Varje
12604823 500 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12684813 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 354237
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklaverbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav.
  • För användning med orbital- eller fram- och återgående shakers
  • Bafflar förbättrar luftning och blandning för mikrobiella och bakteriella kulturer
  • Brottsäker läpp för användning med propp, bomullsplugg eller filmskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Stil: Shaker
Diameter (engelska) Yttre 2,63 tum.
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Orbital eller fram- och återgående shakers
Höjd (engelska) 4,33 tum
Höjd (metrisk) 11 cm
Hals stil Nypt
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bottenform Snopen
Diameter (metrisk) Yttre 67 mm