Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Shakerflaskor Med Tre Bafflar
Produktkod. 11531275 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11531275
Brand: DWK Life Sciences 353259
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklaverbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav.
  • För användning med orbital- eller fram- och återgående shakers
  • Bafflar förbättrar luftning och blandning för mikrobiella och bakteriella kulturer
  • Brottsäker läpp för användning med propp, bomullsplugg eller filmskydd
  • Designad med klämd hals för att minska stänk på flaskor med 4 bafflar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Stil: Shaker
Diameter (engelska) Yttre 3,1 tum.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Orbital eller fram- och återgående shakers
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 13 cm
Hals stil Nypt
nr per ärende Låda med 1
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bottenform Snopen
Diameter (metrisk) Yttre 80 mm