Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Shorty Vials™ Provflaskor av glas i labbfil™ : utan Caps
Produktkod. 10282381 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
19 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 10282381
Brand: DWK Life Sciences 224823
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kom in bekvämt Lab File partitionerade brickor
Erbjuder en mängd olika användningsområden, från provförvaring till frystorkning.
  • Klara flaskor gjorda av borosilikatglas
  • Tillverkad av glasrör för jämn sidovägg och bottentjocklek
  • Shorty Vials har en låg profil för större stabilitet och mindre dödvolym
  • Kepsar säljs separat
  • Flaskor och kapsyler är autoklaverbara
  • Utvalda artiklar passar MT Vial File ™—polystyrenbrickor med skiljeväggar som ger ett enkelt sätt att inventera prover eller att förvara tomma flaskor
Klara flaskor
  • Tillverkad av lågt extraherbart borosilikatglas för att ge överlägsen kemisk resistens
  • överensstämma med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 19 mm
Material Borosilikatglas (lågt extraherbart)
Volym (metrisk) 6 ml
För användning med (applikation) För användningar som sträcker sig från provförvaring till frystorkning
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 1.6 dr.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 40 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klass A