Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Shorty Vials™ Provflaskor av glas i labbfil™ : utan Caps
Produktkod. 10384361 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
19 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre unitSize
10384361 4 ml 19 mm Paket med 200
10708961 2 ml 15 mm Paket med 200
10282381 6 ml 19 mm Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10384361 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 224822
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kom in bekvämt Lab File partitionerade brickor
Erbjuder en mängd olika användningsområden, från provförvaring till frystorkning.
  • Klara flaskor gjorda av borosilikatglas
  • Tillverkad av glasrör för jämn sidovägg och bottentjocklek
  • Shorty Vials har en låg profil för större stabilitet och mindre dödvolym
  • Kepsar säljs separat
  • Flaskor och kapsyler är autoklaverbara
  • Utvalda artiklar passar MT Vial File ™—polystyrenbrickor med skiljeväggar som ger ett enkelt sätt att inventera prover eller att förvara tomma flaskor
Klara flaskor
  • Tillverkad av lågt extraherbart borosilikatglas för att ge överlägsen kemisk resistens
  • överensstämma med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 19 mm
Material Borosilikatglas (lågt extraherbart)
Volym (metrisk) 4 ml
För användning med (applikation) För användningar som sträcker sig från provförvaring till frystorkning
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 1.08 dr.
Förslutningstyp Skruvlock
För användning med (utrustning) Flaskställ
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klass A
Höjd (metrisk) 43 mm