Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Shorty Vials™ Provflaskor av glas i labbfil™ : utan Caps
Produktkod. 10708961 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
19 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre unitSize
10708961 2 ml 15 mm Paket med 200
10384361 4 ml 19 mm Paket med 200
10282381 6 ml 19 mm Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10708961 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 224821
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kom in bekvämt Lab File partitionerade brickor
Erbjuder en mängd olika användningsområden, från provförvaring till frystorkning.
  • Klara flaskor gjorda av borosilikatglas
  • Tillverkad av glasrör för jämn sidovägg och bottentjocklek
  • Shorty Vials har en låg profil för större stabilitet och mindre dödvolym
  • Kepsar säljs separat
  • Flaskor och kapsyler är autoklaverbara
  • Utvalda artiklar passar MT Vial File ™—polystyrenbrickor med skiljeväggar som ger ett enkelt sätt att inventera prover eller att förvara tomma flaskor
Klara flaskor
  • Tillverkad av lågt extraherbart borosilikatglas för att ge överlägsen kemisk resistens
  • överensstämma med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borosilikatglas (lågt extraherbart)
Volym (metrisk) 2 ml
För användning med (applikation) För användningar som sträcker sig från provförvaring till frystorkning
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 0.5 dr.
Produktlinje Wheaton
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 13-425
För användning med (utrustning) MT File™ och Vial Rack
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klass A
Höjd (metrisk) 28 mm
Produkttyp Flaska