Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Plug Caps
Produktkod. 11591245 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Naturlig
Stängningsstorlek:
8 mm
12 mm
15 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
11591245 Naturlig 12 mm Paket med 1000
12428892 Klart 8 mm Paket med 1000
12458892 Naturlig 15 mm Paket med 1000
12498882 Naturlig 8 mm Paket med 1000
12418892 Blått 8 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11591245 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 242810
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polyeten
  • Stängningsstil: Snap Cap
  • Fodermaterial: TFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/Silicon Septa
Färg Naturlig
Material LDPE
Stängningsstorlek 12 mm