Beskrivning
- Stängningsstil: Snap Cap
- Fodermaterial: TFE
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Kvantitet | 1000/Cs. |
| Stängningsstorlek | 8 mm |
| Produkttyp | Plug Cap |