Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Plug Caps
Produktkod. p-76388 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Klart
Naturlig
Stängningsstorlek:
8 mm
12 mm
15 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11591245
Brand: DWK Life Sciences 242810
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polyeten
  • Stängningsstil: Snap Cap
  • Fodermaterial: TFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/Silicon Septa
Färg Naturlig
Material LDPE
Stängningsstorlek 12 mm