Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Snurrvingar för V-flaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
För användning med (utrustning):
Passar 0,3 och 1 ml V-flaskor
Passar 2, 3, 5 och 10 ml V-flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Tillverkad av PTFE
- Placera omrörarstaven i flaskan och använd den med magnetomrörare
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Passar 2, 3, 5 och 10 ml V-flaskor |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 6 |
| Form | Triangel |
| Typ | Spin Vane |