Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Snurrvingar för V-flaskor
Produktkod. p-3303345 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
För användning med (utrustning):
Passar 0,3 och 1 ml V-flaskor
Passar 2, 3, 5 och 10 ml V-flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 10226863
Brand: DWK Life Sciences 903061
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Magnetisk omrörarstav för användning med NextGen™ V Vials™
  • Tillverkad av PTFE
  • Placera omrörarstaven i flaskan och använd den med magnetomrörare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Passar 0,3 och 1 ml V-flaskor
Material PTFE
Kvantitet 6
Form Triangel